Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 12438377 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Lösungsmittel:
Acetonitril/Wasser
n-Heptan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12438377
Marke: Macherey-Nagel™ 760151.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Cyano
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 8
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel n-Heptan
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule