Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 12448377 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Lösungsmittel:
Acetonitril/Wasser
n-Heptan
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Lösungsmittel unitSize
12448377 150 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
10616833 125 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12438377 125 mm 4,6 mm n-Heptan 1 Stück
12498367 150 mm 4,6 mm n-Heptan 1 Stück
10606833 250 mm 4,6 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12428377 125 mm 4 mm n-Heptan 1 Stück
10242843 125 mm 4 mm Acetonitril/Wasser 1 Stück
12408377 250 mm 4 mm n-Heptan 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 12448377
Marke: Macherey-Nagel™ 760154.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Cyano
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 8
Porengröße 100 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
USP-Typ Gehäuse L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule