Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 10376732 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kohlenstoffbeladung:
0.18
14%
18%
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Kohlenstoffbeladung Partikelgröße unitSize
10376732 125 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12468367 150 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12478357 125 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12418367 250 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12478387 150 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12438367 50 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12458387 250 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12488357 125 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
10091852 125 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12478367 150 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12408387 50 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
10530910 250 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12488387 150 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12468387 250 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12448367 50 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12728722 100 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12418387 50 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12737810 100 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12408367 125 mm 4.6 mm 18% 5 μm -
12448387 125 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
10860121 150 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12408397 150 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12428367 250 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
10586093 250 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
10599552 50 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12438387 50 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12738722 75 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12747810 75 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12498357 125 mm 4 mm 0.18 5 μm 1 Stück
12488367 150 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
12498387 150 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
10787774 250 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
12458367 50 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
10163462 250 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
12428387 50 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
35 options
Artikelnummer. 10376732
Marke: Macherey-Nagel™ 760201.20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie EC-Standardsäulen für die analytische HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 analytische EC-Standardsäulen sind in einer Vielzahl von Längen und Innendurchmessern erhältlich.
Hauptmerkmale:
  • Stabil in Systemen mit 100 % wässriger, mobiler Phase
  • Interessante polare Selektivitätsmerkmale
  • Ausgezeichnete Basisdeaktivierung; geeignet für LC/MS aufgrund geringer Blutungseigenschaften
Technische Merkmale:
  • Spezielle Phase mit polaren Endkappen
  • Porengröße 110 Å
  • Partikelgrößen 1.8 μm, 3 μm und 5 μm
  • 7 und 10 μm große Partikel für präparative Zwecke auf Anfrage
  • Kohlenstoffgehalt 14 %
  • pH-Stabilität 1 bis 9
Empfohlene Applika-tion:
  • Analgetika, Penicillinantibiotika, Nukleinsäurebasen, wasserlösliche Vitamine, Komplexbildner, organische Säuren
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 125 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Pyramide
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule