Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 12428367 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kohlenstoffbeladung:
0.18
14%
18%
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Kohlenstoffbeladung Partikelgröße unitSize
12428367 250 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
10376732 125 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12468367 150 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12478357 125 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12418367 250 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12478387 150 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12438367 50 mm 2 mm 18% 5 μm 1 Stück
12458387 250 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
12488357 125 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
10091852 125 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12478367 150 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12408387 50 mm 2 mm 14% 5 μm 1 Stück
10530910 250 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12488387 150 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12468387 250 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12448367 50 mm 3 mm 18% 5 μm 1 Stück
12728722 100 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12418387 50 mm 3 mm 14% 5 μm 1 Stück
12737810 100 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12408367 125 mm 4.6 mm 18% 5 μm -
12448387 125 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
10860121 150 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12408397 150 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
10586093 250 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
10599552 50 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12438387 50 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12738722 75 mm 4.6 mm 18% 5 μm 1 Stück
12747810 75 mm 4.6 mm 14% 5 μm 1 Stück
12498357 125 mm 4 mm 0.18 5 μm 1 Stück
12488367 150 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
12498387 150 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
10787774 250 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
12458367 50 mm 4 mm 18% 5 μm 1 Stück
10163462 250 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
12428387 50 mm 4 mm 14% 5 μm 1 Stück
35 options
Artikelnummer. 12428367
Marke: Macherey-Nagel™ 760101.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie EC-Standardsäulen für die analytische HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 analytische EC-Standardsäulen sind in einer Vielzahl von Längen und Innendurchmessern erhältlich.
Hauptmerkmale:
  • Stabil in Systemen mit 100 % wässriger, mobiler Phase
  • Interessante polare Selektivitätsmerkmale
  • Ausgezeichnete Basisdeaktivierung; geeignet für LC/MS aufgrund geringer Blutungseigenschaften
Technische Merkmale:
  • Spezielle Phase mit polaren Endkappen
  • Porengröße 110 Å
  • Partikelgrößen 1.8 μm, 3 μm und 5 μm
  • 7 und 10 μm große Partikel für präparative Zwecke auf Anfrage
  • Kohlenstoffgehalt 14 %
  • pH-Stabilität 1 bis 9
Empfohlene Applika-tion:
  • Analgetika, Penicillinantibiotika, Nukleinsäurebasen, wasserlösliche Vitamine, Komplexbildner, organische Säuren
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Schwerkraft
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 18%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule