Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytische EC-Standardsäule
Artikelnummer. 12747810 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kohlenstoffbeladung:
0.18
14%
18%
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12747810
Marke: Macherey-Nagel™ 760205.46
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie EC-Standardsäulen für die analytische HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 analytische EC-Standardsäulen sind in einer Vielzahl von Längen und Innendurchmessern erhältlich.
Hauptmerkmale:
  • Stabil in Systemen mit 100 % wässriger, mobiler Phase
  • Interessante polare Selektivitätsmerkmale
  • Ausgezeichnete Basisdeaktivierung; geeignet für LC/MS aufgrund geringer Blutungseigenschaften
Technische Merkmale:
  • Spezielle Phase mit polaren Endkappen
  • Porengröße 110 Å
  • Partikelgrößen 1.8 μm, 3 μm und 5 μm
  • 7 und 10 μm große Partikel für präparative Zwecke auf Anfrage
  • Kohlenstoffgehalt 14 %
  • pH-Stabilität 1 bis 9
Empfohlene Applika-tion:
  • Analgetika, Penicillinantibiotika, Nukleinsäurebasen, wasserlösliche Vitamine, Komplexbildner, organische Säuren
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 75 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Pyramide
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule