Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
Artikelnummer. 10485103 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 10485103
Marke: Macherey-Nagel™ 761124.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 18%
pH 1 bis 11
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 110 Å
Typ CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase NUCLEODUR™ C18 Gravity
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octadecyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Arzneimitteln
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L1