Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
Artikelnummer. 12458567 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
12458567 4 mm 5 μm 1 Stück
10485103 3 mm 3 μm 3 Stück
10011872 3 mm 5 μm 3 Stück
12448567 4 mm 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12458567 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 761125.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 €
    237.30 € / 1 Stück
    Sparen 3.70 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 18%
pH 1 bis 11
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 110 Å
Typ CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase NUCLEODUR™ C18 Gravity
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Octadecyl
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Arzneimitteln
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L1