Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Mehr anzeigen |