Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 12408357 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | - |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10658745 | 100 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708722 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12498347 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10538403 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10235962 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12498337 | 30 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12428347 | 50 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | - |
| 10180153 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12718722 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
Artikelnummer. 12408357
Marke: Macherey-Nagel™ 760082.20
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 110 Å |
| Porenvolumen | 0.9 ml/g |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 0.18 |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Material | Edelstahl |
| Typ | EC-Säule |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |