Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 12448347 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
12448347 50 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
12438357 150 mm 2 mm 3 μm 1 Stück
12468347 125 mm 2 mm 3 μm 1 Stück
12408357 250 mm 2 mm 3 μm 1 Stück
10064703 100 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12757800 150 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12468337 30 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12408347 50 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12747800 75 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
15178135 100 mm 3 mm 1,8 μm 1 Stück
12478347 125 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
12448357 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
12418357 250 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
12478337 30 mm 3 mm 1,8 μm -
10379207 50 mm 3 mm 1,8 μm 1 Stück
10658745 100 mm 4.6 mm 1,8 μm 1 Stück
12708722 100 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
12498347 125 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
10538403 150 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
10235962 250 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
12498337 30 mm 4.6 mm 1,8 μm 1 Stück
12428347 50 mm 4.6 mm 1,8 μm -
10180153 50 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
12718722 75 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
12488347 125 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
12458357 150 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
12428357 250 mm 4 mm 3 μm -
12488337 30 mm 4 mm 1,8 μm 1 Stück
12418347 50 mm 4 mm 1,8 μm 1 Stück
12458347 50 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
30 options
Product Code. 12448347
Brand: Macherey-Nagel™ 760080.30
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße, sind analytische EC-Säulen mit hochreiner Silikaphase für HPLC. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
  • Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
  • Hervorragende basische Deaktivierung
  • Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
  • Ideal für die Methodenentwicklung
Specifications
Säulenchemie Octadecyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0.9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 0.18
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule