Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Código de producto. 12498347 Tienda Macherey-Nagel Productos| Código de producto. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12498347 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12438357 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12468347 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12408357 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10064703 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12757800 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12468337 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12408347 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12747800 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 15178135 | 100 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12478347 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12448357 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12418357 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12478337 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | - |
| 12448347 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10379207 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 10658745 | 100 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708722 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10538403 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 10235962 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12498337 | 30 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12428347 | 50 mm | 4.6 mm | 1,8 μm | - |
| 10180153 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12718722 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12488347 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12458357 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
| 12428357 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 12488337 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12418347 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12458347 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 1 Stück |
Código de producto. 12498347
Marca: Macherey-Nagel™ 760081.46
Descripción
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
- Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
- Hervorragende basische Deaktivierung
- Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
- Ideal für die Methodenentwicklung
Especificaciones
Especificaciones
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 110 Å |
| Porenvolumen | 0.9 ml/g |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 0.18 |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Phase | Umkehrphase |
| Material | Edelstahl |
| Typ | EC-Säule |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.