Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC-Säule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
125 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Octadecyl |
| Säulenformat | Präparative Säule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit | RP Chromatographie |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Mehr anzeigen |