Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VarioPrep HPLC-Säule
Artikelnummer. 12646009 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
125 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12646009
Marke: Macherey-Nagel™ 762574.100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Octadecyl
Säulenformat Präparative Säule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit RP Chromatographie
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 10 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 HT
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 18%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ VarioPrep HPLC-Trennsäule