Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis EC-Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 12428457 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12428457 150 mm 4 mm 1 Stück
12468447 125 mm 2 mm 1 Stück
12408457 150 mm 2 mm 1 Stück
12478447 125 mm 3 mm 1 Stück
12448457 250 mm 2 mm 1 Stück
12418457 150 mm 3 mm 1 Stück
12428447 50 mm 2 mm 1 Stück
12438447 50 mm 3 mm 1 Stück
12478457 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12498447 125 mm 4,6 mm 1 Stück
12438457 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12468457 250 mm 4,6 mm 1 Stück
12767830 75 mm 4,6 mm 1 Stück
12458447 50 mm 4,6 mm 1 Stück
10406964 250 mm 4 mm 1 Stück
12448447 50 mm 4 mm 1 Stück
16 options
Artikelnummer. 12428457
Marke: Macherey-Nagel™ 760413.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Sterische Selektivität
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule