Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis EC-Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 12448457 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12448457 250 mm 2 mm 1 Stück
12468447 125 mm 2 mm 1 Stück
12408457 150 mm 2 mm 1 Stück
12478447 125 mm 3 mm 1 Stück
12418457 150 mm 3 mm 1 Stück
12428447 50 mm 2 mm 1 Stück
12438447 50 mm 3 mm 1 Stück
12478457 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12498447 125 mm 4,6 mm 1 Stück
12438457 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12468457 250 mm 4,6 mm 1 Stück
12767830 75 mm 4,6 mm 1 Stück
12458447 50 mm 4,6 mm 1 Stück
10406964 250 mm 4 mm 1 Stück
12428457 150 mm 4 mm 1 Stück
12448447 50 mm 4 mm 1 Stück
16 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12448457
Marca: Macherey-Nagel™ 760414.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Sterische Selektivität
Especificaciones
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.