Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Artikelnummer. 12408437 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12408437
Marke: Macherey-Nagel™ 760404.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Polymeres Octadecyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitaminanwendung
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule