Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Artikelnummer. 12438437 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Kohlenstoffbeladung unitSize
12438437 50 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12757830 150 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12418447 100 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12418427 125 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12458427 150 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12498427 250 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12478437 30 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12468417 50 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12737830 75 mm 2 mm 1,8 μm 20% -
12428427 125 mm 3 mm 3 μm 20% -
12468427 150 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408437 250 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488437 30 mm 3 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12448437 50 mm 3 mm 1,8 μm 20% -
12478417 50 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408427 100 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12448427 125 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488427 150 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408447 30 mm 4,6 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12468437 50 mm 4,6 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12498417 50 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12428437 250 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12478507 50 mm 3 mm 1,8 μm 11% 1 Stück
12747830 75 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12438427 125 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488447 125 mm 4 mm 5 μm 20% 1 Stück
12478427 150 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12418437 250 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12498437 30 mm 4 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12458437 50 mm 4 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12488417 50 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
31 options
Artikelnummer. 12438437
Marke: Macherey-Nagel™ 760405.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für LC/MS und HPLC
Hydrophobizität Nein
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren HPLC, LC/MS