Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Polymeres Octadecyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Polymeres Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitaminanwendung |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Mehr anzeigen |