Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Artikelnummer. 12498437 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12498437
Marke: Macherey-Nagel™ 760406.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Für LC/MS und HPLC
Hydrophobizität Nein
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren HPLC, LC/MS