Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-Säule
Artikelnummer. 12757830 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Kohlenstoffbeladung:
11%
20%
Packungsgröße:
1 Stück
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Kohlenstoffbeladung Packungsgröße
12757830 150 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12418447 100 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12418427 125 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12458427 150 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12498427 250 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12478437 30 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12438437 50 mm 2 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12468417 50 mm 2 mm 3 μm 20% 1 Stück
12737830 75 mm 2 mm 1,8 μm 20% -
12428427 125 mm 3 mm 3 μm 20% -
12468427 150 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408437 250 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488437 30 mm 3 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12448437 50 mm 3 mm 1,8 μm 20% -
12478417 50 mm 3 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408427 100 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12448427 125 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488427 150 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12408447 30 mm 4,6 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12468437 50 mm 4,6 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12498417 50 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12428437 250 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12478507 50 mm 3 mm 1,8 μm 11% 1 Stück
12747830 75 mm 4,6 mm 3 μm 20% 1 Stück
12438427 125 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12488447 125 mm 4 mm 5 μm 20% 1 Stück
12478427 150 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12418437 250 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
12498437 30 mm 4 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12458437 50 mm 4 mm 1,8 μm 20% 1 Stück
12488417 50 mm 4 mm 3 μm 20% 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 12757830 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 760409.20
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 20% or 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC or Reversed Phase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Polymeres Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für LC/MS und HPLC
Hydrophobizität Nein
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 900 bar (13050 psi)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18 Isis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 20%
Säulentyp Sterische Selektivität
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Verfahren HPLC, LC/MS
Produkttyp EC-Säule