Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC-Säule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Für LC/MS und HPLC |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 1,8 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Mehr anzeigen |