Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ CN-RP CC-Vorsäulen für die HPLC
Artikelnummer. 12448577 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
12448577 3 mm 3 μm 1 Stück
12458577 4 mm 3 μm 1 Stück
12438577 4 mm 5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12448577 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 761430.30
Verfügbar ab: 26-08-2026
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 7%
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 8 mm
Porengröße 100Å
Typ CC-Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Stationäre Phase NUCLEODUR™ CN-RP
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Verpackungsmaterial Silika
Quervernetzt Cyano
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trizyklische Antidepressiva, Steroide, organische Säuren
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ Gehäuse L10