Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Artikelnummer. 12458467 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12458467 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12728872 | 125 mm | 2 mm | 5 μm | - |
| 12718862 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708862 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708872 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12728852 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | - |
| 12748872 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12717840 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12747840 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12738872 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12718872 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12738852 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12727840 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12675969 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12695969 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10016494 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12478467 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12707840 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | - |
| 12685969 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12448467 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10596415 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12438467 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12748852 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12737840 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12468467 | 50 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12458467
Marke: Macherey-Nagel™ 760551.46
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Ammonium |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophil |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | 80:20 Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8.5 |
| Porengröße | 110 Å |
| Lösungsmittel | HILIC |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationäre Phase | Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 7% |
| Säulentyp | HILIC |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Phase | HILIC |
| Material | Edelstahl |
| Typ | EC-Säule |
| Verfahren | Analytische HPLC |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |