Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Artikelnummer. 12708872 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
12708872 250 mm 2 mm 5 μm 1 Stück
12728872 125 mm 2 mm 5 μm -
12718862 150 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12708862 100 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12728852 30 mm 2 mm 1,8 μm -
12748872 50 mm 2 mm 5 μm 1 Stück
12717840 50 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12747840 75 mm 2 mm 1,8 μm 1 Stück
12738872 125 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
12718872 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
12738852 30 mm 3 mm 1,8 μm 1 Stück
12727840 50 mm 3 mm 1,8 μm 1 Stück
12675969 50 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
12458467 125 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
12695969 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10016494 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
12478467 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
12707840 30 mm 4,6 mm 1,8 μm -
12685969 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
12448467 125 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
10596415 50 mm 4,6 mm 1,8 μm 1 Stück
12438467 250 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
12748852 30 mm 4 mm 1,8 μm 1 Stück
12737840 50 mm 4 mm 1,8 μm 1 Stück
12468467 50 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
25 options
Artikelnummer. 12708872
Marke: Macherey-Nagel™ 760550.20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Ammonium
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophil
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase 80:20 Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8.5
Porengröße 110 Å
Lösungsmittel HILIC
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC