Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Artikelnummer. 12738852 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12738852 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12728872 | 125 mm | 2 mm | 5 μm | - |
| 12718862 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708862 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12708872 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12728852 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | - |
| 12748872 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12717840 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12747840 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12738872 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12718872 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12727840 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12675969 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12458467 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12695969 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10016494 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12478467 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12707840 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | - |
| 12685969 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12448467 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10596415 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12438467 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 12748852 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12737840 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 1 Stück |
| 12468467 | 50 mm | 4 mm | 5 μm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12738852
Marke: Macherey-Nagel™ 760521.30
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | AmmoniumsSulfonsäure |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | Für hydrophile Interaktionschromatographie |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophile Wechselwirkung |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Max. Druck | 11600 psi (800 bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 1,8 μm |
| pH | 2 bis 8.5 |
| Porengröße | 110 Å |
| Menge | Je 1 |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Oberfläche | 340 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationäre Phase | Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 7% |
| Säulentyp | HILIC |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Phase | HILIC |
| Material | Edelstahl |
| Typ | EC-Säule |
| Verfahren | Hydrophile Wechselwirkung, analytische, präparative Chromatographie, LC/MS |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |