Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Artikelnummer. 12747840 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,8 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12747840
Marke: Macherey-Nagel™ 760525.20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt AmmoniumsSulfonsäure
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für hydrophile Interaktionschromatographie
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophile Wechselwirkung
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 75 mm
Max. Druck 900 bar (13050 psi)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 2 bis 8.5
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Hydrophile Wechselwirkung, analytische, präparative Chromatographie, LC/MS