Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HPLC HILIC-Säulen
Artikelnummer. 10668614 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Flussrate:
0,6 ml/min
0,8 ml/min
0.15 ml/min
0.34 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10668614 100 mm 2 mm 0.15 ml/min -
10311625 125 mm 2 mm 0.15 ml/min 1 Stück
10711325 250 mm 2 mm 0.15 ml/min 1 Stück
12738862 50 mm 2 mm 0.15 ml/min 1 Stück
10480864 125 mm 3 mm 0.34 ml/min 1 Stück
12728862 250 mm 3 mm 0.34 ml/min 1 Stück
12717850 100 mm 4.6 mm 0,8 ml/min 1 Stück
12748862 50 mm 3 mm 0.34 ml/min -
12408467 125 mm 4.6 mm 0,8 ml/min 1 Stück
12428467 150 mm 4.6 mm 0,8 ml/min 1 Stück
12488457 250 mm 4.6 mm 0,8 ml/min -
12707850 50 mm 4.6 mm 0,8 ml/min 1 Stück
10627715 250 mm 4 mm 0,6 ml/min -
12498457 125 mm 4 mm 0,6 ml/min 1 Stück
12418467 50 mm 4 mm 0,6 ml/min 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 10668614
Marke: Macherey-Nagel™ 760534.20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal für analytische HPLC-Anwendungen mit hydrophilen Verbindungen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-Säule für HPLC, 3 μm-Partikel, ist eine EC-Standardsäule mit hochreiner Silikaphase. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Dieses Produkt eignet sich für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)-Anwendungen. Es verfügt über eine hochreine Ammonium/Sulfonsäure-modifizierte Silikaphase mit einem 80:20 Acetonitril-Wasser-Eluenten. Diese EC-Standardsäulen haben eine Partikelgröße von 3 μm und werden in der analytischen HPLC verwendet.
  • Ideal für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
  • Geeignet für analytische und vorbereitende Anwendungen
  • Sehr kurze Aufbereitungszeit für Säulen
  • Wird mit hydrophilen Verbindungen verwendet, wie z. B. organischen Polarsäuren und -basen, polaren natürlichen Verbindungen, Nukleosiden, Oligonukleotiden, Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen
Spezifikation
Säulenchemie Ammonium/Sulfonsäure
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Ammonium/Sulfonsäure
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Flussrate 0.15 ml/min
Zur Verwendung mit Für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase 80:20 Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8,5
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0.9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel 80:20 Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Material Edelstahl
Typ EC-Säule