Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HPLC HILIC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Flussrate:
0,6 ml/min
0,8 ml/min
0.15 ml/min
0.34 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Produkt eignet sich für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)-Anwendungen. Es verfügt über eine hochreine Ammonium/Sulfonsäure-modifizierte Silikaphase mit einem 80:20 Acetonitril-Wasser-Eluenten. Diese EC-Standardsäulen haben eine Partikelgröße von 3 μm und werden in der analytischen HPLC verwendet.
- Ideal für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
- Geeignet für analytische und vorbereitende Anwendungen
- Sehr kurze Aufbereitungszeit für Säulen
- Wird mit hydrophilen Verbindungen verwendet, wie z. B. organischen Polarsäuren und -basen, polaren natürlichen Verbindungen, Nukleosiden, Oligonukleotiden, Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Ammonium/Sulfonsäure |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Ammonium/Sulfonsäure |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Flussrate | 0,8 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Mehr anzeigen |