Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HPLC HILIC-Säulen
Artikelnummer. 12418467 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Flussrate:
0,6 ml/min
0,8 ml/min
0.15 ml/min
0.34 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12418467
Marke: Macherey-Nagel™ 760532.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Ideal für analytische HPLC-Anwendungen mit hydrophilen Verbindungen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-Säule für HPLC, 3 μm-Partikel, ist eine EC-Standardsäule mit hochreiner Silikaphase. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Dieses Produkt eignet sich für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)-Anwendungen. Es verfügt über eine hochreine Ammonium/Sulfonsäure-modifizierte Silikaphase mit einem 80:20 Acetonitril-Wasser-Eluenten. Diese EC-Standardsäulen haben eine Partikelgröße von 3 μm und werden in der analytischen HPLC verwendet.
  • Ideal für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
  • Geeignet für analytische und vorbereitende Anwendungen
  • Sehr kurze Aufbereitungszeit für Säulen
  • Wird mit hydrophilen Verbindungen verwendet, wie z. B. organischen Polarsäuren und -basen, polaren natürlichen Verbindungen, Nukleosiden, Oligonukleotiden, Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen
Specifications
Säulenchemie Ammonium/Sulfonsäure
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Ammonium/Sulfonsäure
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Flussrate 0,6 ml/min
Zur Verwendung mit Für eine reproduzierbare und stabile Chromatographie von hochpolaren Analyten
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase 80:20 Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8,5
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0.9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel 80:20 Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Material Edelstahl
Typ EC-Säule