Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12418497 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12418497 100 mm 2 mm 1 Stück
12665979 125 mm 2 mm 1 Stück
12428497 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12655979 250 mm 4,6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12418497 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 760740.20
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Spezifikation
Säulenchemie Aminopropyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Aminopropyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für polare Verbindungen unter RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 2,50%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Material Edelstahl
Produkttyp EC-Säule