Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2/NH2-RP HPLC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Aminopropyl |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Aminopropyl |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit | Für polare Verbindungen unter RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Mehr anzeigen |