Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12498377 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12498377 150 mm -
12727810 250 mm 1 Stück
12717810 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12498377 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 760172.46
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
Spezifikation
Säulenchemie Hochreines Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Hochreines Silika
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Polar und mittelpolar
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Metallverunreinigung <10 ppm
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel n-Heptan
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L3
Stationäre Phase Silika
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Normalphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase
Material Edelstahl
Verfahren Analytische HPLC
Produkttyp EC-Säule