Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC-Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 12448527 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12448527
Marke: Macherey-Nagel™ 760802.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl und Phenyl
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp P-P-Wechselwirkungen
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1/L11
Stationäre Phase C18 und Propylphenyl (Sphinx RP)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule