Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC-Säule für die analytische HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl und Phenyl |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P-Wechselwirkungen |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Mehr anzeigen |