Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC-Säule für die analytische HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Säulenchemie | Silika |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Octadecyl und Phenyl |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P-Wechselwirkungen |
| Hydrophobizität | Ja |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Show More |