Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC-Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 12478527 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12478527 250 mm 2 mm 1 Stück
12498517 125 mm 2 mm -
12438527 150 mm 2 mm 1 Stück
12458517 50 mm 2 mm -
12408527 125 mm 3 mm 1 Stück
12448527 150 mm 3 mm 1 Stück
12488527 250 mm 3 mm 1 Stück
12468517 50 mm 3 mm 1 Stück
12428527 125 mm 4,6 mm 1 Stück
12468527 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10524644 250 mm 4,6 mm -
12458547 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12488517 50 mm 4,6 mm 1 Stück
12665989 75 mm 4,6 mm 1 Stück
12418527 125 mm 4 mm 1 Stück
12458527 150 mm 4 mm -
12498527 250 mm 4 mm 1 Stück
12478517 50 mm 4 mm 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 12478527
Marke: Macherey-Nagel™ 760803.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl und Phenyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp P-P-Wechselwirkungen
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1/L11
Stationäre Phase C18 und Propylphenyl (Sphinx RP)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ EC-Analysesäule