Learn More
Macherey-Nagel™ GPC-Trennsäule VA 300/7.7 NUCLEOGEL GPC 100-5 L=300 mm, ID: 7,7 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Säulenchemie | Polymer |
| Säulenformat | Analytische Chemie |
| Quervernetzt | Makroporus |
| Durchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Toluol |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |