Learn More
Macherey-Nagel™ GPC-Trennsäule VA 300/7.7 NUCLEOGEL GPC 104-5 L=300 mm, ID: 7,7 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Säulenchemie | Polymer |
| Säulenformat | Analysesäule |
| Quervernetzt | Makroporus |
| Durchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Toluol |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 104 Å |
| Menge | Je 1 |
| Show More |