Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC-Vorsäulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Typ | Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOGEL™ GPC |
| Säulenformat | Vorsäulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GPC von wasserunlöslichen Substanzen |
| Verfahren | HPLC |
| Partikelform | Kugelförmig |