Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC-Vorsäulen
Artikelnummer. p-8012245 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Partikelgröße:
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Partikelgröße unitSize
10052971 10 μm 1 Stück
10279691 5 μm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10052971
Marke: Macherey-Nagel™ 719418
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 50 mm
Typ Vorsäule
Innendurchmesser (metrisch) 7,7 mm
Stationäre Phase NUCLEOGEL™ GPC
Säulenformat Vorsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GPC von wasserunlöslichen Substanzen
Verfahren HPLC
Partikelform Kugelförmig