Spezifikation
| Säulenkapazität | 50 µEq/g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, Trennung von anorganischen Anionen |
| Lösungsmittelkompatibilität | 2 mM Kaliumhydrogenphthalatpuffer, pH 5,6 |
| Partikelgröße | 10 μm |
| Typ | HPLC-Säule |