Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-Säule
Artikelnummer. 10286841 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
10286841 Nucleogel SAX 1000-8 1 Stück
10388251 - 1 Stück
10496281 - -
10378631 - 1 Stück
10206511 - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10286841 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 719469
Lager vorrätig
Spezifikation
Basismaterial Auf Polymerbasis
Säulenchemie Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Peptiden, großen Proteinen und Oligonukleotiden, HPLC
Lösungsmittelkompatibilität 0,1 mol Na2SO4 + 0,2 % NaN3
Partikelgröße 8 μM
Stationäre Phase Auf Polymerbasis
Typ HPLC-Säule
Material Nucleogel SAX 1000-8
USP-Typ Gehäuse L23