Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-Säule
Artikelnummer. 10378631 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
Artikelnummer. unitSize Material
10378631 1 Stück -
10286841 1 Stück Nucleogel SAX 1000-8
10388251 1 Stück -
10496281 - -
10206511 1 Stück -
5 options
Artikelnummer. 10378631
Marke: Macherey-Nagel™ 719501
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, Trennung von Zucker, Alkoholen und organischen Säuren
Lösungsmittelkompatibilität 0,01 N H2SO4
Partikelgröße 10 μm
Typ HPLC-Säule