Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-Säule
Artikelnummer. 10388251 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße Material
10388251 1 Stück -
10286841 1 Stück Nucleogel SAX 1000-8
10496281 - -
10378631 1 Stück -
10206511 1 Stück -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10388251 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 719475
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Auf Polymerbasis
Säulenchemie Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Peptiden, großen Proteinen und Oligonukleotiden, HPLC
Lösungsmittelkompatibilität 0,1 mol Na2SO4 + 0,2 % NaN3
Partikelgröße 8 μM
Stationäre Phase Auf Polymerbasis
Typ HPLC-Säule
Harzzusammensetzung Quaternisierte PEI