Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-Säule
Artikelnummer. 10496281 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10496281
Marke: Macherey-Nagel™ 719533
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenchemie Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Analysen, HPLC
Lösungsmittelkompatibilität 4 mM Salicylatpuffer, pH 7,8
Partikelgröße 10 μm
Stationäre Phase Auf Polymerbasis
Typ HPLC-Säule