Learn More
Macherey-Nagel™ Spezial HPLC-Trennsäule VA 300/7.8 NUCLEOGEL Sugar 810 Ca, L=300mm, ID:7,8mm
Marke: Macherey-Nagel™ 719570
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
30 mm | |
4 mm | |
Valco-HPLC-Säule | |
HPLC |
HPLC-Säule | |
NUCLEOGEL™ SUGAR 810 Ca | |
Trennung von Mono-, Di- und Oligosacchariden | |
Gehäuse L19 |