Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Trennsäule VA 300/7.8 NUCLEOGEL Sugar 810 H, L=300 mm, Id: 7,8 mm
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Typ | HPLC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOGEL™ SUGAR 810 H |
| Säulenformat | Valco-HPLC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Zucker und organischen Säuren |
| Verfahren | HPLC |
| USP-Typ | Gehäuse L17 |