missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 30/4 NUCLEOGEL Sugar 810-H,L=30 mm,ID:4 mm (VE=2Stck.)

Marke:  Macherey-Nagel™ 719575

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10737852

  • 299.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

30 mm
4 mm
Valco HPLC-Vorsäule
HPLC
HPLC-Vorsäule
NUCLEOGEL™ SUGAR 810 H
Trennung von Zucker und organischen Säuren
Gehäuse L17
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote