Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Zucker HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10439931 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
USP-Typ:
Gehäuse L19
Gehäuse L34
Gehäuse L58
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10439931
Marke: Macherey-Nagel™ 719531
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 300 mm
Porengröße 100Å
Typ HPLC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 6,5 mm
Stationäre Phase NUCLEOGEL™ SUGAR Ca
Kompatibilität der mobilen Phase Wasser/ 0,02 % Azid
Lösungsmittel Wasser/ 0,02 % Azid
Säulenformat Valco-HPLC-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Mono- und Oligosacchariden und Zuckeralkoholen
Verfahren HPLC
USP-Typ Gehäuse L19