Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Zucker HPLC-Säulen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
USP-Typ:
Gehäuse L19
Gehäuse L34
Gehäuse L58
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Porengröße | 100Å |
| Typ | HPLC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEOGEL™ SUGAR Na |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Wasser/ 0,02 % Azid |
| Lösungsmittel | Wasser/ 0,02 % Azid |
| Säulenformat | Valco-HPLC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung von Oligosacchariden von Stärkehydrolysaten und Lebensmitteln |
| Mehr anzeigen |